accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONClNOOONCH3CH3

CAS RN 111479-05-1

IUPAC Nombre: 2-{[(propan-2-ylidene)amino]oxy}ethyl 2-{4-[(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxy]phenoxy}propanoate
Sinónimos: propaquizafop
Peso molecular (g/mol): 443.88
Fórmula molecular: C22H22ClN3O5
InChi Key: FROBCXTULYFHEJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(OC1=CC=C(OC2=CN=C3C=C(Cl)C=CC3=N2)C=C1)C(=O)OCCON=C(C)C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados