Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Propaquizafop |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 111479-05-1 |
| Punto de fusión | 62°C to 64°C |
| Sinónimo | 2-isopropylideneaminooxyethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |