Learn More
Propaquizafop, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Propaquizafop |
| CAS | 111479-05-1 |
| Fórmula molecular | C22 H22 Cl N3 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Propanoic acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-','2-[[(1-methylethylidene)amino]oxy]ethyl ester','(2R)- (9CI','ACI), Propanoic acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-','2-[[(1-methylethylidene)amino]oxy]ethyl ester','(R)- (ZCI), (R)-2-(Propan-2-ylideneaminooxy)ethyl 2-(4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy)propanoate, Agil, Correct, Propaquizafop, Ro 17-3664, Shogun, (2R)-2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]propanoic acid 2-[[(1-methylethylidene)amino]oxy]ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H22ClN3O5/c1-14(2)26-29-11-10-28-22(27)15(3)30-17-5-7-18(8-6-17)31-21-13-24-20-12-16(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,12-13,15H,10-11H2,1-3H3/t15-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCCON=C(C)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-il)oxifenoxi]propanoato de 2-(propan-2-ilidenoamino)oxietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 443.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 443.1248 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?