Learn More
Propaquizafop, TRC
Código de producto. 30422663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30422663 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30422663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP75732050MG
Este artículo no se puede devolver. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Propaquizafop
CAS 111479-05-1
Fórmula molecular C22 H22 Cl N3 O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo Propanoic acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-','2-[[(1-methylethylidene)amino]oxy]ethyl ester','(2R)- (9CI','ACI), Propanoic acid','2-[4-[(6-chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]-','2-[[(1-methylethylidene)amino]oxy]ethyl ester','(R)- (ZCI), (R)-2-(Propan-2-ylideneaminooxy)ethyl 2-(4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy)propanoate, Agil, Correct, Propaquizafop, Ro 17-3664, Shogun, (2R)-2-[4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenoxy]propanoic acid 2-[[(1-methylethylidene)amino]oxy]ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22ClN3O5/c1-14(2)26-29-11-10-28-22(27)15(3)30-17-5-7-18(8-6-17)31-21-13-24-20-12-16(23)4-9-19(20)25-21/h4-9,12-13,15H,10-11H2,1-3H3/t15-/m1/s1
SMILES C[C@@H](Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1)C(=O)OCCON=C(C)C
Nombre IUPAC (2R)-2-[4-(6-cloroquinoxalin-2-il)oxifenoxi]propanoato de 2-(propan-2-ilidenoamino)oxietilo
Peso molecular (g/mol) 443.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 443.1248
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.