accessibility menu, dialog, popup

UserName

NH4NH4OOOO

CAS RN 1113-38-8

IUPAC Nombre: diammonium oxalate
Sinónimos: ammonium oxalate
Peso molecular (g/mol): 124.1
Fórmula molecular: C2H8N2O4
InChi Key: VBIXEXWLHSRNKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [NH4+].[NH4+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados