Learn More
Oxalato de amonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ammonium Oxalate |
| CAS | 1113-38-8 |
| Fórmula molecular | C2H2O4 . 2NH3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Diammonium Oxalate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H2O4.2H3N/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3 |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].[O-]C(=O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | oxalato de diazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 124.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0484 |