CAS RN 111298-82-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
TACS, TRC
CAS: 111298-82-9 Fórmula molecular: C14H15N3O5S3 Peso molecular (g/mol): 401.48 Sinónimo: (6R,7R)-7-Amino-3-[[[5-(carboxymethyl)-4-methyl-2-thiazolyl]thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid,(6R-trans)-7-Amino-3-[[[5-(carboxymethyl)-4-methyl-2-thiazolyl]thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid Nombre IUPAC: (6R,7R)-7-amino-3-[[5-(carboximetil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]sulfanilmetil]-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico ácido SMILES: Cc1nc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](N)C3=O)C(=O)O)sc1CC(=O)O