Learn More
TACS, TRC
Código de producto. 30428235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428235 50 mg
30418640 10 mg
30424708 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428235 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT00420050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111298-82-9
Fórmula molecular C14H15N3O5S3
Peso molecular (g/mol) 401.48
Sinónimo (6R,7R)-7-Amino-3-[[[5-(carboxymethyl)-4-methyl-2-thiazolyl]thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R-trans)-7-Amino-3-[[[5-(carboxymethyl)-4-methyl-2-thiazolyl]thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-amino-3-[[5-(carboximetil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]sulfanilmetil]-8-oxo-5-thia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico ácido
SMILES Cc1nc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](N)C3=O)C(=O)O)sc1CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TACS
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3O5S3/c1-5-7(2-8(18)19)25-14(16-5)24-4-6-3-23-12-9(15)11(20)17(12)10(6)13(21)22/h9,12H,2-4,15H2,1H3,(H,18,19)(H,21,22)/t9-,12-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.0174