CAS RN 110972-45-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3'-Desoxiadenosina 5'-Trifosfato Trietilamino Sal, TRC
CAS: 110972-45-7 Peso molecular (g/mol): 895.942 Sinónimo: 3'-Deoxyadenosine 5'-Triphosphate Triethylamine Salt,Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), 3'-deoxy-, compd. with N,N-diethylethanamine (1:4) (9CI),Tetrakis(triethylammonium) 3'-Deoxyadenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate),3'-Deoxy-ATP triethylammonium salt,3'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate trieth Nombre IUPAC: [[(2S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-4-hidroxixolán-2-il]metoxi-hidroxifosforil] fosfono fosfato de hidrógeno; N,N-dietiletana SMILES: CCN(CC)CC.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC.Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)C[C@H]3O