Learn More
3'-Desoxiadenosina 5'-Trifosfato Trietilamino Sal, TRC
Código de producto. 30367759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367759 10 mg 10 miligramos
30362591 1 mg 1 miligramo
30351793 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367759 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23207010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110972-45-7
Peso molecular (g/mol) 895.942
Sinónimo 3'-Deoxyadenosine 5'-Triphosphate Triethylamine Salt, Adenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), 3'-deoxy-, compd. with N,N-diethylethanamine (1:4) (9CI), Tetrakis(triethylammonium) 3'-Deoxyadenosine 5'-(tetrahydrogen triphosphate), 3'-Deoxy-ATP triethylammonium salt, 3'-Deoxyadenosine 5'-triphosphate trieth
Nombre IUPAC [[(2S,4R,5R)-5-(6-aminopurina-9-il)-4-hidroxixolán-2-il]metoxi-hidroxifosforil] fosfono fosfato de hidrógeno; N,N-dietiletana
SMILES CCN(CC)CC.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC.Nc1ncnc2c1ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(=O)(O)OP(=O)(O)OP(=O)(O)O)C[C@H]3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Deoxyadenosine 5'-Triphosphate Tetra-triethylamine
Fórmula molecular C10 H16 N5 O12 P3 . 4 C6 H15 N
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N5O12P3.4C6H15N/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(16)1-5(25-10)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;4*1-4-7(5-2)6-3/h3-6,10,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);4*4-6H2,1-3H3/t5-,6+,10+;;;;/m0..../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 895.483