CAS RN 1106685-61-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster Metílico de Ambrisentán, TRC
CAS: 1106685-61-3 Fórmula molecular: C23H24N2O4 Peso molecular (g/mol): 392.45 Sinónimo: (+)-(2S)-2-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic Acid Methyl Ester,(S)-Methyl 2-((4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-oxy)-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoate; SMILES: COC(=O)[C@@H](Oc1nc(C)cc(C)n1)C(OC)(c2ccccc2)c3ccccc3