CAS RN 110567-23-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(1S,2S,3S,5S)-5-azido-3-(fenilmetoxi)-2-[(fenilmetoxi)metil]ciclopentanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(1S,2S,3S,5S)-5-azido-3-(fenilmetoxi)-2-[(fenilmetoxi)metil]ciclopentanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(1S,2S,3S,5S)-5-azido-3-(fenilmetoxi)-2-[(fenilmetoxi)metil]ciclopentanol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.