Learn More
(1S,2S,3S,5S)-5-azido-3-(fenilmetoxi)-2-[(fenilmetoxi)metil]ciclopentanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2S,3S,5S)-5-Azido-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentanol |
| CAS | 110567-23-2 |
| Fórmula molecular | C20H23N3O3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | [1S-(1alpha,2beta,3alpha,5beta)]-5-alphazido-3-(phenylmethoxy)-2-[(phenylmethoxy)methyl]-cyclopentanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H23N3O3/c21-23-22-18-11-19(26-13-16-9-5-2-6-10-16)17(20(18)24)14-25-12-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17-20,24H,11-14H2/t17-,18+,19+,20-/m1/s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@H](COCc2ccccc2)[C@H](C[C@@H]1N=[N+]=[N-])OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (1R,2S,3S,5S)-5-azido-3-fenilmetoxi-2-(fenilmetoximetil)ciclopentan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 353.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 353.1739 |