CAS RN 110567-22-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
[1S-(1Alfa,2Alfa,3Beta,5Alfa)]-3-(fenilmetoxi)-2-[(fenilmetoxi)metil]-6-oxabiciclo[3.1.0]hexano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[1S-(1Alfa,2Alfa,3Beta,5Alfa)]-3-(fenilmetoxi)-2-[(fenilmetoxi)metil]-6-oxabiciclo[3.1.0]hexano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
[1S-(1Alfa,2Alfa,3Beta,5Alfa)]-3-(fenilmetoxi)-2-[(fenilmetoxi)metil]-6-oxabiciclo[3.1.0]hexano, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.