Learn More
[1S-(1Alfa,2Alfa,3Beta,5Alfa)]-3-(fenilmetoxi)-2-[(fenilmetoxi)metil]-6-oxabiciclo[3.1.0]hexano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S,2R,3S,5R)-3-phenylmethoxy-2-(phenylmethoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane |
| CAS | 110567-22-1 |
| Fórmula molecular | C20 H22 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Entecavir Impurity 35 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22O3/c1-3-7-15(8-4-1)12-21-14-17-18(11-19-20(17)23-19)22-13-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-20H,11-14H2/t17-,18+,19-,20+/m1/s1 |
| SMILES | C(OCc1ccccc1)[C@@H]2[C@H](C[C@H]3O[C@@H]23)OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | (1S,2R,3S,5R)-3-fenilmetoxi-2-(fenilmetoximetil)-6-oxabiciclo[3.1.0]hexano |
| Peso molecular (g/mol) | 310.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.1569 |