CAS RN 110505-76-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
meta-Topolin Riboside, TRC
CAS: 110505-76-5 Fórmula molecular: C17H19N5O5 Peso molecular (g/mol): 373.36 Sinónimo: N-[(3-Hydroxyphenyl)methyl]adenosine,Meta-topolin riboside,meta-Topolin-9-riboside,N-(3-Hydroxybenzyl)adenosine,N6-(3-Hydroxybenzyl)adenosine,N6-(m-Hydroxybenzyl)adenosine,N6-(m-Hydroxybenzyl)adenosine,6-(3-Hydroxybenzylamino)-9-ß-D-ribofuranosylpurine Nombre IUPAC: (2R,3R,4S,5R)-2-(hidroximetil)-5-[6-[(3-hidroxifenil)metilamino]purina-9-il]oxolano-3,4-diol SMILES: OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)n2cnc3c(NCc4cccc(O)c4)ncnc23