Learn More
meta-Topolin Riboside, TRC
Código de producto. 30012530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012530 50 mg 50 miligramos
30012023 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT54026550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110505-76-5
Fórmula molecular C17H19N5O5
Peso molecular (g/mol) 373.36
Sinónimo N-[(3-Hydroxyphenyl)methyl]adenosine, Meta-topolin riboside, meta-Topolin-9-riboside, N-(3-Hydroxybenzyl)adenosine, N6-(3-Hydroxybenzyl)adenosine, N6-(m-Hydroxybenzyl)adenosine, N6-(m-Hydroxybenzyl)adenosine, 6-(3-Hydroxybenzylamino)-9-ß-D-ribofuranosylpurine
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(hidroximetil)-5-[6-[(3-hidroxifenil)metilamino]purina-9-il]oxolano-3,4-diol
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@H]1O)n2cnc3c(NCc4cccc(O)c4)ncnc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material meta-Topolin Riboside
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N5O5/c23-6-11-13(25)14(26)17(27-11)22-8-21-12-15(19-7-20-16(12)22)18-5-9-2-1-3-10(24)4-9/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-26H,5-6H2,(H,18,19,20)/t11-,13+,14+,17-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.1386