CAS RN 110428-41-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
(16Alfa)-16-metil-17,20:20,21-bis[metilenbis(oxi)]-pregna-1,4-dieno-3,11-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
(16Alfa)-16-metil-17,20:20,21-bis[metilenbis(oxi)]-pregna-1,4-dieno-3,11-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
(16Alfa)-16-metil-17,20:20,21-bis[metilenbis(oxi)]-pregna-1,4-dieno-3,11-diona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.