Learn More
(16Alfa)-16-metil-17,20:20,21-bis[metilenbis(oxi)]-pregna-1,4-dieno-3,11-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (16alpha)-16-Methyl-17,20:20,21-bis[methylenebis(oxy)]-pregna-1,4-diene-3,11-dione |
| CAS | 110428-41-6 |
| Fórmula molecular | C24 H30 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Dispiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,4'-[1,3]dioxolane-5',4''-[1,3]dioxolane] Pregna-1,4-diene-3,11-dione Deriv. |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O6/c1-14-8-18-17-5-4-15-9-16(25)6-7-21(15,2)20(17)19(26)10-22(18,3)24(14)23(29-13-30-24)11-27-12-28-23/h6-7,9,14,17-18,20H,4-5,8,10-13H2,1-3H3/t14-,17+,18+,20-,21+,22+,23?,24-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]2(C)[C@]15OCOC56COCO6 |
| Peso molecular (g/mol) | 414.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.2042 |