accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH2CH3

CAS RN 110-68-9

IUPAC Nombre: butyl(methyl)azanium
Sinónimos: butyl(methyl)azanium
Peso molecular (g/mol): 88.17
Fórmula molecular: C5H14N
InChi Key: QCOGKXLOEWLIDC-UHFFFAOYSA-O
SMILES: CCCC[NH2+]C
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados