Learn More
N-metilbutilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methylbutylamine |
| CAS | 110-68-9 |
| Fórmula molecular | C5H14N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Methyl-Butylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H13N/c1-3-4-5-6-2/h6H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCNC |
| Nombre IUPAC | N-metilbutan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 88.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 87.1048 |