CAS RN 109912-42-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
N'-(5-aminopentil)-N-(4-metoxibencil)-N'-metil-N-2-piridinil-1,2-etanodiamina, sal dimaleato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
N'-(5-aminopentil)-N-(4-metoxibencil)-N'-metil-N-2-piridinil-1,2-etanodiamina, sal dimaleato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
N'-(5-aminopentil)-N-(4-metoxibencil)-N'-metil-N-2-piridinil-1,2-etanodiamina, sal dimaleato, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.