Learn More
N'-(5-aminopentil)-N-(4-metoxibencil)-N'-metil-N-2-piridinil-1,2-etanodiamina, sal dimaleato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N'-(5-Aminopentyl)-N-(4-methoxybenzyl)-N'-methyl-N-2-pyridinyl-1,2-ethanediamine, Dimaleate Salt |
| CAS | 109912-42-7 |
| Fórmula molecular | C21 H32 N4 O . C4 H4 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32N4O.C4H4O4/c1-24(15-7-3-5-13-22)16-17-25(21-8-4-6-14-23-21)18-19-9-11-20(26-2)12-10-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4,6,8-12,14H,3,5,7,13,15-18,22H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| SMILES | COc1ccc(CN(CCN(C)CCCCCN)c2ccccn2)cc1.OC(=O)\C=C/C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (Z)-but-2-enedioico; N'-[2-[(4-metoxifenil)metil-piridin-2-ilamino]etil]-N'-metilpentano-1,5-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 472.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.2686 |