CAS RN 1098-45-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Pregnanetriol, TRC
CAS: 1098-45-9 Fórmula molecular: C21H36O3 Peso molecular (g/mol): 336.51 Sinónimo: (3α,5β,20S)-Pregnane-3,17,20-triol,5β-Pregnane-3α,17,20α-triol,3α,17α,20α-Trihydroxy-5β-pregnane,5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol,NSC 52760; Nombre IUPAC: (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-(S)-1-hidroxietil)-10,13-dimetilhexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantoreno-3,17-diol SMILES: C[C@@H]([C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]21C)O)O)O