Learn More
Pregnanetriol, TRC
Código de producto. 17963675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17963675 2.5 mg 2.50 miligramo
17911795 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17963675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP7051602.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1098-45-9
Fórmula molecular C21H36O3
Peso molecular (g/mol) 336.51
Sinónimo (3α,5β,20S)-Pregnane-3,17,20-triol, 5β-Pregnane-3α,17,20α-triol, 3α,17α,20α-Trihydroxy-5β-pregnane, 5β-Pregnane-3α,17α,20α-triol, NSC 52760;
Nombre IUPAC (3R,5R,8R,9S,10S,13S,14S,17R)-17-(S)-1-hidroxietil)-10,13-dimetilhexadecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantoreno-3,17-diol
SMILES C[C@@H]([C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@@]21C)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pregnanetriol
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H36O3/c1-13(22)21(24)11-8-18-16-5-4-14-12-15(23)6-9-19(14,2)17(16)7-10-20(18,21)3/h13-18,22-24H,4-12H2,1-3H3/t13?,14-,15-,16-,17+,18+,19?,20?,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.27