accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOONNHHCl

CAS RN 109544-45-8

IUPAC Nombre: 2-(2-methoxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Sinónimos: 2-(2-methoxy-3H-1,4-benzodioxin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 270.71
Fórmula molecular: C12H15ClN2O3
InChi Key: IMPOOMVZVWKSAP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.COC1(COC2=CC=CC=C2O1)C1=NCCN1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados