Learn More
RX 821002 Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30408932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30408932 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30408932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR99001510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RX 821002 Hydrochloride
CAS 109544-45-8
Fórmula molecular C12H14N2O3 • (HCl)
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2-Methoxyidazoxan Monohydrochloride, 1,4-Benzodioxin-1H-imidazole Deriv., 2-(2,3-Dihydro-2-methoxy-1,4-benzodioxin-2-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazole Monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O3.ClH/c1-15-12(11-13-6-7-14-11)8-16-9-4-2-3-5-10(9)17-12;/h2-5H,6-8H2,1H3,(H,13,14);1H
SMILES COC1(OC2=CC=CC=C2OC1)C3=NCCN3.Cl
Nombre IUPAC Clorhidrato de 2-(2-metoxi-2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-2-il)-4,5-dihidro-1H-imidazol
Peso molecular (g/mol) 270.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.08