Learn More
Tocris Bioscience™ RX 821002 hydrochloride
Código de producto. 30001235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001235 10 mg 10 miligramos
18035502 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001235 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1324/10
Potent, selective α2D antagonist
Potent, selective α2-adrenoceptor antagonist with very low affinity for imidazoline sites. Displays selectivity for the α2D over the α2A subtypes (pKd values are 9.7 and 8.2 respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109544-45-8
Fórmula molecular C12H15ClN2O3
Spezifikation
Nombre del producto químico o material RX 821002 hydrochloride
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.72
Pureza >99%
Peso molecular 270.713
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.