CAS RN 109482-32-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Hidroxi felbamato, TRC
CAS: 109482-32-8 Fórmula molecular: C11H14N2O5 Peso molecular (g/mol): 254.24 Sinónimo: 2-Phenyl-1,2,3-propanetriol 1,3-Dicarbamate,2-Hydroxy-2-phenyl-1,3-propanediyl dicarbamate,W 2292,W 2992; Nombre IUPAC: (3-carbamoiloxi-2-hidroxi-2-fenilpropilo) carbamato SMILES: NC(=O)OCC(O)(COC(=O)N)c1ccccc1