Learn More
2-Hidroxi felbamato, TRC
Código de producto. 30010585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010585 25 mg 25 miligramos
30003703 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94240525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109482-32-8
Fórmula molecular C11H14N2O5
Peso molecular (g/mol) 254.24
Sinónimo 2-Phenyl-1,2,3-propanetriol 1,3-Dicarbamate, 2-Hydroxy-2-phenyl-1,3-propanediyl dicarbamate, W 2292, W 2992;
Nombre IUPAC (3-carbamoiloxi-2-hidroxi-2-fenilpropilo) carbamato
SMILES NC(=O)OCC(O)(COC(=O)N)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Felbamate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O5/c12-9(14)17-6-11(16,7-18-10(13)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,16H,6-7H2,(H2,12,14)(H2,13,15)
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.0903