accessibility menu, dialog, popup

UserName

BNNOH3CCH3H3COH3CH3CCH3HOOH

CAS RN 109299-79-8

IUPAC Nombre: [2,4-bis(tert-butoxy)pyrimidin-5-yl]boronic acid
Sinónimos: 2,4-bis(tert-butoxy)pyrimidin-5-ylboronic acid
Peso molecular (g/mol): 268.12
Fórmula molecular: C12H21BN2O4
InChi Key: SOJAZSRAXNFWRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)OC1=NC=C(B(O)O)C(OC(C)(C)C)=N1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados