Learn More
2,4-Di(tert-butoxi)pirimidina-5-ácido borónico, TRC
Código de producto. 30180422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180422 250 mg 250 miligramos
30180232 100 mg 100 miligramos
30180024 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493713250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109299-79-8
Fórmula molecular C12H21BN2O4
Peso molecular (g/mol) 268.12
Sinónimo [2,4-Di(tert-butoxy)pyrimidin-5-yl]boronic Acid, (2,4-Di-tert-butyloxypyrimidin-5-yl)boronic Acid, B-[2,4-Bis(1,1-dimethylethoxy)-5-pyrimidinyl]boronic Acid;
Nombre IUPAC (2,4-di-tert-butoxipirimidina-5-il)ácido borónico
SMILES OB(O)C1=CN=C(N=C1OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Di(tert-butoxy)pyrimidine-5-boronic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21BN2O4/c1-11(2,3)18-9-8(13(16)17)7-14-10(15-9)19-12(4,5)6/h7,16-17H,1-6H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.16