CAS RN 1086384-49-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Ácido dimetacloroxalámico (OA) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
Ácido Oxálico Dimetacro, TRC
CAS: 1086384-49-7 Fórmula molecular: C13 H17 N O4 Peso molecular (g/mol): 251.28 Sinónimo: Dimethachlor oxalamic acid (OA),Acetic acid, 2-[(2,6-dimethylphenyl)(2-methoxyethyl)amino]-2-oxo,CGA 50266 Nombre IUPAC: 2-[N-(2-metaxietil)-2,6-dimetilanilino]-2-ácido oxoacético SMILES: COCCN(C(=O)C(=O)O)c1c(C)cccc1C