Learn More
Ácido Oxálico Dimetacro, TRC
Código de producto. 30012840
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012840 50 mg 50 miligramos
30003665 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012840 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46027850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1086384-49-7
Fórmula molecular C13 H17 N O4
Peso molecular (g/mol) 251.28
Sinónimo Dimethachlor oxalamic acid (OA), Acetic acid, 2-[(2,6-dimethylphenyl)(2-methoxyethyl)amino]-2-oxo, CGA 50266
Nombre IUPAC 2-[N-(2-metaxietil)-2,6-dimetilanilino]-2-ácido oxoacético
SMILES COCCN(C(=O)C(=O)O)c1c(C)cccc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethachlor oxalamic acid (OA)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO4/c1-9-5-4-6-10(2)11(9)14(7-8-18-3)12(15)13(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1158
Porcentaje de pureza >95%