Learn More
Ácido dimetacloroxalámico (OA) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30325469
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30325469 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30325469 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA12670400AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dimethachlor oxalamic acid (OA)
CAS 1086384-49-7
Nombres de analitos o componentes Dimethachlor oxalamic acid (OA)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H17 N O4
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO4/c1-9-5-4-6-10(2)11(9)14(7-8-18-3)12(15)13(16)17/h4-6H,7-8H2,1-3H3,(H,16,17)
SMILES COCCN(C(=O)C(=O)O)c1c(C)cccc1C
Nombre IUPAC Ácido 2-[N-(2-metoxietil)-2,6-dimetilanilino]-2-oxoacético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 251.28
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1158 g/mol