CAS RN 1076200-04-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
6-[N,N-Di(2-hidroxibencil)amino]-2-[(3-hidroxipropil)amino]-9-isopropilpurina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
6-[N,N-Di(2-hidroxibencil)amino]-2-[(3-hidroxipropil)amino]-9-isopropilpurina, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.