Learn More
6-[N,N-Di(2-hidroxibencil)amino]-2-[(3-hidroxipropil)amino]-9-isopropilpurina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 6-[N,N-Di(2-hydroxybenzyl)amino]-2-[(3-hydroxypropyl)amino]- |
| CAS | 1076200-04-8 |
| Fórmula molecular | C25H30N6O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30N6O3/c1-17(2)31-16-27-22-23(28-25(29-24(22)31)26-12-7-13-32)30(14-18-8-3-5-10-20(18)33)15-19-9-4-6-11-21(19)34/h3-6,8-11,16-17,32-34H,7,12-15H2,1-2H3,(H,26,28,29) |
| SMILES | CC(C)n1cnc2c(nc(NCCCO)nc12)N(Cc3ccccc3O)Cc4ccccc4O |
| Nombre IUPAC | 2-[[(2-hidroxifenil)metil-[2-(3-hidroxipropilamino)-9-propan-2-ilpurin-6-il]amino]metil]fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 462.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 462.2379 |