accessibility menu, dialog, popup

UserName

2H2H2H2H2H2H

CAS RN 1076-43-3

IUPAC Nombre: (²H₆)benzene
Sinónimos: deuterated benzene
Peso molecular (g/mol): 84.15
Fórmula molecular: C6H6
InChi Key: UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
SMILES: [2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H]

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados