Learn More
ASTM Método D5769 Mezcla de estándar interno, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzene-D6∣Ethylbenzene-d10∣Naphthalene D8∣Toluene D8 |
| CAS | 1076-43-3, 25837-05-2, 1146-65-2, 2037-26-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzene-D6∣Ethylbenzene-d10∣Naphthalene D8∣Toluene D8 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Cantidad | 5 x 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Benzene-D6 2 wt%∣Ethylbenzene-d10 2 wt%∣Naphthalene D8 8.8 wt%∣Toluene D8 57.9 wt% |