Learn More
ASTM Método D5769 Mezcla de estándar interno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30309776 10 mL 10 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30309776 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000137
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzene-D6∣Ethylbenzene-d10∣Naphthalene D8∣Toluene D8
CAS 1076-43-3, 25837-05-2, 1146-65-2, 2037-26-5
Nombres de analitos o componentes Benzene-D6∣Ethylbenzene-d10∣Naphthalene D8∣Toluene D8
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Cantidad 10 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Benzene-D6 2 wt%∣Ethylbenzene-d10 2 wt%∣Naphthalene D8 9 wt%∣Toluene D8 58 wt%