accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONH2N

CAS RN 1072-67-9

IUPAC Nombre: 5-methyl-1,2-oxazol-3-amine
Sinónimos: 5-methyl-1,2-oxazol-3-amine
Peso molecular (g/mol): 98.11
Fórmula molecular: C4H6N2O
InChi Key: FKPXGNGUVSHWQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(N)=NO1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados