Learn More
5-metilisoxazol-3-amina, Mikromol™
Descripción
5-metilisoxazol-3-amina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Methylisoxazol-3-amine |
| CAS | 1072-67-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Methylisoxazol-3-amine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Sulfamethoxazole Imp. C (EP), Sulfamethoxazole USP Related Compound C, Sulfamethoxazole USP RC C, 5-Methylisoxazol-3-amine, Sulfamethoxazole Related Compound C, Sulfamethoxazole Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6) |
| SMILES | Cc1onc(N)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-1,2-oxazol-3-amina |
| Mostrar más |