Learn More
3-Amino-5-metilisoxazol, TRC
Código de producto. 30012312
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30012312 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30012312 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6169202.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Methylisoxazol-3-amine
CAS 1072-67-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C4 H6 N2 O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 5-Methylisoxazol-3-amine, Sulfamethoxazole Imp. C (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)6-7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
SMILES Cc1onc(N)c1
Nombre IUPAC 5-metil-1,2-oxazol-3-amina
Peso molecular (g/mol) 98.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.048
Porcentaje de pureza >95%