CAS RN 106636-65-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Mono(3-metilpentilo) ftalato, TRC
CAS: 106636-65-1 Fórmula molecular: C14H18O4 Peso molecular (g/mol): 250.29 Sinónimo: 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(3-Methylpentyl) Ester,1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(3-methylpentyl) Ester Nombre IUPAC: Ácido benzoico 2-(3-metilpentoxicarbonil) SMILES: CCC(C)CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O