Learn More
Mono(3-metilpentilo) ftalato, TRC
Código de producto. 30470793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470793 250 mg 250 miligramos
30466887 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM566615250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106636-65-1
Fórmula molecular C14H18O4
Peso molecular (g/mol) 250.29
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(3-Methylpentyl) Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Mono(3-methylpentyl) Ester
Nombre IUPAC Ácido benzoico 2-(3-metilpentoxicarbonil)
SMILES CCC(C)CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mono(3-methylpentyl) Phthalate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18O4/c1-3-10(2)8-9-18-14(17)12-7-5-4-6-11(12)13(15)16/h4-7,10H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1205