accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3(R)OONClFOOCH

CAS RN 105512-06-9

IUPAC Nombre: prop-2-yn-1-yl (2R)-2-{4-[(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yl)oxy]phenoxy}propanoate
Sinónimos: prop-2-yn-1-yl (2R)-2-{4-[(5-chloro-3-fluoropyridin-2-yl)oxy]phenoxy}propanoate
Peso molecular (g/mol): 349.74
Fórmula molecular: C17H13ClFNO4
InChi Key: JBDHZKLJNAIJNC-LLVKDONJSA-N
SMILES: C[C@@H](OC1=CC=C(OC2=NC=C(Cl)C=C2F)C=C1)C(=O)OCC#C
Peso molecular (g/mol) 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados