Learn More
Clodinafop-propargil, Fluka™
Código de producto. 16272932 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16272932 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16272932
Marca: Honeywell-Fluka R1668100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Patrón analítico y material de referencia
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
  • Asistencia técnica de expertos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clodinafop-propargyl
Envase Frasco de vidrio
CAS 105512-06-9
Color Beige
Punto de fusión 56°C to 60°C
Sinónimo 2-propynyl (2R)-2-[4-[(5-chloro-3-fluoro-2-pyridinyl)oxy]phenoxy]propanoate
Industry Type Environmental Analysis
Peso molecular (g/mol) 349.8
Cantidad 100 mg
Grado Estándar analítico