CAS RN 105176-70-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Doxilamina N, N'-Dióxido, TRC
CAS: 105176-70-3 Fórmula molecular: C17H22N2O3 Peso molecular (g/mol): 302.37 Sinónimo: N,N-Dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-ethanamine N,N'-dioxide,N,N-Dimethyl-2-[1-(1-oxido-2-pyridinyl)-1-phenylethoxy]-ethanamine N-oxide SMILES: O=N(C)(C)CCOC(C1=N(C=CC=C1)=O)(C)C2=CC=CC=C2