Learn More
Doxilamina N, N'-Dióxido, TRC
Código de producto. 30137545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137545 500 mg 500 miligramos
17984265 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD562025500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105176-70-3
Fórmula molecular C17H22N2O3
Peso molecular (g/mol) 302.37
Sinónimo N,N-Dimethyl-2-[1-phenyl-1-(2-pyridinyl)ethoxy]-ethanamine N,N'-dioxide, N,N-Dimethyl-2-[1-(1-oxido-2-pyridinyl)-1-phenylethoxy]-ethanamine N-oxide
SMILES O=N(C)(C)CCOC(C1=N(C=CC=C1)=O)(C)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Doxylamine N, N'-Dioxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22N2O3/c1-17(15-9-5-4-6-10-15,22-14-13-19(2,3)21)16-11-7-8-12-18(16)20/h4-12H,13-14H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.163
Porcentaje de pureza >95%