CAS RN 105151-39-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Dietil-5-etilpiridina-2,3-dicarboxilato, TRC
CAS: 105151-39-1 Fórmula molecular: C13H17NO4 Peso molecular (g/mol): 251.28 Sinónimo: 5-Ethyl-2,3-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester SMILES: CCOC(=O)c1cc(CC)cnc1C(=O)OCC