Learn More
Dietil-5-etilpiridina-2,3-dicarboxilato, TRC
Código de producto. 30385351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30385351 1 g -
30382459 25 g -
30381202 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4445601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 105151-39-1
Fórmula molecular C13H17NO4
Peso molecular (g/mol) 251.28
Sinónimo 5-Ethyl-2,3-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester
SMILES CCOC(=O)c1cc(CC)cnc1C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 5-Ethylpyridine-2,3-dicarboxylate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO4/c1-4-9-7-10(12(15)17-5-2)11(14-8-9)13(16)18-6-3/h7-8H,4-6H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.1158